Få mere at vide
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| CAS | 220001-53-6 |
| Molekylær formel | C17 H11 F3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-(Phenylmethoxy)-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11F3O3/c18-17(19,20)14-9-16(21)23-15-8-12(6-7-13(14)15)22-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMIL | FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(OCc3ccccc3)ccc12 |
| IUPAC navn | 7-phenylmethoxy-4-(trifluoromethyl)chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.263 |
| Formel vægt | 320.066 |