Få mere at vide
7-Benzyloxy-2-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5-hydroxy-H-1-benzopyran-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzyloxy-2-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5-hydroxy-H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 1391054-52-6 |
| Molekylær formel | C35 H24 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H24O6/c36-28-19-27(38-22-23-10-4-1-5-11-23)20-33-34(28)29(37)21-31(39-33)24-16-17-30-32(18-24)41-35(40-30,25-12-6-2-7-13-25)26-14-8-3-9-15-26/h1-21,36H,22H2 |
| SMIL | Oc1cc(OCc2ccccc2)cc3OC(=CC(=O)c13)c4ccc5OC(Oc5c4)(c6ccccc6)c7ccccc7 |
| IUPAC navn | 2-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5-hydroxy-7-phenylmethoxychromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.562 |
| Formel vægt | 540.157 |