Få mere at vide
7-Benzoylindolin-2-one (Amfenac Lactam), Mikromol™
Beskrivelse
7-Benzoylindolin-2-one (Amfenac Lactam)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzoyloxindole |
| CAS | 51135-38-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Benzoyloxindole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7-Benzoyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 7-Benzoyl-2-indolinone, 7-Benzoyloxindole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMIL | O=C(c1ccccc1)c2cccc3CC(=O)Nc23 |
| IUPAC navn | 7-benzoyl-1,3-dihydroindol-2-one |
| Vis mere |