Få mere at vide
7-Benzoylindolin-2-one (Amfenac Lactam), Mikromol™
Artikelnummer. 30052167
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052167 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052167 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3533.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
7-Benzoylindolin-2-one (Amfenac Lactam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Benzoyloxindole
CAS 51135-38-7
Analyt- eller komponentnavne 7-Benzoyloxindole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7-Benzoyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 7-Benzoyl-2-indolinone, 7-Benzoyloxindole
InChI formel InChI=1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
SMIL O=C(c1ccccc1)c2cccc3CC(=O)Nc23
IUPAC navn 7-benzoyl-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 237,079 g/mol