Få mere at vide
7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 70803-94-0 |
| Molekylær formel | C15H9NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione, 7-Benzoylindoline-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9NO3/c17-13(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-11-12(10)16-15(19)14(11)18/h1-8H,(H,16,18,19) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=O)C1=O |
| IUPAC navn | 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.24 |
| Formel vægt | 251.06 |