missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione, TRC

Artikelnummer. 30330003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330003 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2096585MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione
CAS 70803-94-0
Molekylær formel C15H9NO3
Mængde 5 mg
Synonym 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione, 7-Benzoylindoline-2,3-dione
InChI formel InChI=1S/C15H9NO3/c17-13(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-11-12(10)16-15(19)14(11)18/h1-8H,(H,16,18,19)
SMIL O=C1NC2=C(C=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=O)C1=O
IUPAC navn 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 251.24
Formel vægt 251.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.