Få mere at vide
7-Benzothiazolecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzothiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 677304-83-5 |
| Molekylær formel | C8 H5 N O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,3-Benzothiazole-7-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2S/c10-8(11)5-2-1-3-6-7(5)12-4-9-6/h1-4H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc2ncsc12 |
| IUPAC navn | 1,3-benzothiazole-7-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.196 |
| Formel vægt | 179.0041 |