Få mere at vide
7-b-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-7H-purin-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-beta-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-7H-purin-2-amine |
| CAS | 1233127-29-1 |
| Molekylær formel | C11H15N5O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Nelarabine Regio Isomer Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)13-3-16(5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1 |
| SMIL | COc1nc(N)nc2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)c12 |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-methoxypurin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.27 |
| Formel vægt | 297.1073 |