Få mere at vide
7-Azaindole, 98%
Artikelnummer. 11976591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11976591 25 g Glasflaske 25g
10077962 1 g Glasflaske 1g
10539620 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11976591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105100250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 271-63-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-63-6
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00005606,MFCD00075874
InChI nøgle MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1,7-diazaindene, 7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-aza-1-pyrindine, 1,7-dideazapurine, 1 h-pyrrolo 2,3:b pyridine, 7-aza indole, unii-qx4465nr9t
PubChem CID 9222
IUPAC navn 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL N1C=CC2=CC=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Azaindole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 103.0°C to 107.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 270°C (1004.0 HPA)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 23, V,6, 306
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetonitrile
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Azaindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.