Få mere at vide
7-Azaindole, 98%
Artikelnummer. 11322137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322137 1 g 1g
11332137 5 g 5g
11342137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07983.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 271-63-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 271-63-6
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00005606,MFCD00075874
InChI nøgle MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1,7-diazaindene, 7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-aza-1-pyrindine, 1,7-dideazapurine, 1 h-pyrrolo 2,3:b pyridine, 7-aza indole, unii-qx4465nr9t
PubChem CID 9222
IUPAC navn 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL N1C=CC2=CC=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Azaindole
Smeltepunkt 103°C to 107°C
Kogepunkt 270°C
Mængde 1 g
Beilstein 109667
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%