missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-azaindol-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15433897
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433897 250 mg 250mg
11365085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15433897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30237.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 517918-95-5 | C8H5N3 | 143.149 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 517918-95-5
Molekylær formel C8H5N3
Molekylvægt (g/mol) 143.149
MDL nummer MFCD06659684
InChI nøgle DRAQIXNADYAISI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 5-cyano-7-azaindole, 7-azaindole-5-carbonitrile, 5-cyano-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-canyo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pubchem16565, acmc-1avk2, ksc269e0f, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile 9ci
PubChem CID 11788355
IUPAC navn 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-carbonitril
SMIL C1=CNC2=C1C=C(C=N2)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Azaindole-5-carbonitrile
Smeltepunkt 226°C to 230°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 143.15
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.