Få mere at vide
7-Azaindol-5-boronsyre pinacolester, 97%
Beskrivelse
7-Azaindol-5-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
methanol, ethanol og THF.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 241 °C til 245 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i methanol, ethanol og THF. |
| Formel vægt | 244.1 |
| Procent renhed | 97% |