Få mere at vide
7-Azaindol-5-boronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11454430
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454430 250 mg 250mg
11464430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50044.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 754214-56-7 | C13H17BN2O2 | 244,10 g/mol
7-Azaindol-5-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 7-Azaindol-5-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
methanol, ethanol og THF.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754214-56-7
Molekylær formel C13H17BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 244.10
MDL nummer MFCD08060937
InChI nøgle UOXAMYZTYZLSCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pyrrolo 2,3-b pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylboronic acid pinacol ester, zlchem 1246, pubchem16626, acmc-209szp, ksc641k4p
PubChem CID 24208789
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 241°C to 245°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ethanol and THF.
Formel vægt 244.1
Procent renhed 97%