Få mere at vide
7-azaindol-5-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15575166 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15575166 1 g 1g
15585166 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15575166 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455850010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 754214-56-7
Molekylær formel C13H17BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 244.10
MDL nummer MFCD08060937
InChI nøgle UOXAMYZTYZLSCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pyrrolo 2,3-b pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylboronic acid pinacol ester, zlchem 1246, pubchem16626, acmc-209szp, ksc641k4p
PubChem CID 24208789
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 243,0 °C til 245,5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Azaindole-5-boronic acid, pinacol ester, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.