Få mere at vide
7-azaindol-3-carboxylsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456298
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456298 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15456298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59866.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 156270-06-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
7-Azaindol-3-carboxylsyre er en reaktant til syntese af azaindolderivater som nye acrosinhæmmere og til fremstilling af triazoler via regioselektive heterocykliseringsreaktioner. Det er også en reaktant til syntese af azaindolylcarboxy-endo-tropanamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Azaindol-3-carboxylsyre er en reaktant til syntese af azaindolderivater som nye acrosinhæmmere og til fremstilling af triazoler via regioselektive heterocykliseringsreaktioner. Det er også en reaktant til syntese af azai
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Azaindole-3-carboxylic acid
CAS 156270-06-3
Smeltepunkt 205 °C til 209 °C
Molekylær formel C8H6N2O2
MDL nummer MFCD07778360
Mængde 1 g
Synonym 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylic acid, 7-azaindole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylicacid, pubchem20644, acmc-209zs1, ksc173s3p, 7-azaindole-3-carboxylic ..., methyl 7-azaindole-3-carboxylic acid
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
InChI nøgle KYBIRFFGAIFLPM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(NC=C2C(=O)O)N=C1
IUPAC navn 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.148
PubChem CID 10154191
Formel vægt 162.15
Procent renhed 95%