Få mere at vide
7-Azaindazole, TRC
Artikelnummer. 30348149
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30348149 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30348149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA800260250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Azaindazole
CAS 271-73-8
Molekylær formel C6H5N3
Mængde 250 mg
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
InChI formel InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9)
SMIL c1cnc2[nH]ncc2c1
IUPAC navn 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 119.12