Få mere at vide
7-Azagramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Azagramine |
| CAS | 5654-92-2 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3/c1-13(2)7-8-6-12-10-9(8)4-3-5-11-10/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CN(C)Cc1c[nH]c2ncccc12 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vægt | 175.1109 |