Få mere at vide
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029170
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11352469
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26609.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156311-85-2
Molekylær formel C11H21F6N7OP2
Molekylvægt (g/mol) 443.275
MDL nummer MFCD09263289
InChI nøgle RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+%
PubChem CID 21894514
IUPAC navn tris(dimethylamino)-(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorophosphate
SMIL CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt ∽180°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 443.27
Procent renhed ≥98%