Få mere at vide
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495265
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495265 5 g 5g
15485265 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495265 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54378.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156311-83-0 | C17H27F6N7OP2 | 521.39 g/mol
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat bruges som reagens til syntese af cykliske RGC-pentapeptider til funktionalisering gennem klikkemi, fluorescerende glukosebioprober og ReactIR™ flow celle. Det bruges også som reagens til disulfidbindingskonstruktion, heteroarylethersyntese og optimering af konformationelle begrænsninger på ikke-phosphorylerede cykliske peptidantagonister af Grb2-SH2-domænet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat bruges som reagens til syntese af cykliske RGC-pentapeptider til funktionalisering gennem klikkemi, fluorescerende glukosebioprober og ReactIR™ flow celle. Det bruges også som reagens til disulfidbindingskonstruktion, heteroarylethersyntese og optimering af konformationelle begrænsninger på ikke-phosphorylerede cykliske peptidantagonister af Grb2-SH2-domænet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156311-83-0
Molekylær formel C17H27F6N7OP2
Molekylvægt (g/mol) 521.39
MDL nummer MFCD03703417
InChI nøgle CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
PubChem CID 11038641
IUPAC navn tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 163°C to 168°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 521.38
Procent renhed ≥99%