Få mere at vide
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat bruges som reagens til syntese af cykliske RGC-pentapeptider til funktionalisering gennem klikkemi, fluorescerende glukosebioprober og ReactIR™ flow celle. Det bruges også som reagens til disulfidbindingskonstruktion, heteroarylethersyntese og optimering af konformationelle begrænsninger på ikke-phosphorylerede cykliske peptidantagonister af Grb2-SH2-domænet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorphosphat bruges som reagens til syntese af cykliske RGC-pentapeptider til funktionalisering gennem klikkemi, fluorescerende glukosebioprober og ReactIR™ flow celle. Det bruges også som reagens til disulfidbindingskonstruktion, heteroarylethersyntese og optimering af konformationelle begrænsninger på ikke-phosphorylerede cykliske peptidantagonister af Grb2-SH2-domænet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | 163°C to 168°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 521.38 |
| Procent renhed | ≥99% |