Få mere at vide
7-Anca, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16514504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514504 25 g
16504504 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514504 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465670250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36923-17-8
Molekylær formel C7H8N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 200.21
InChI nøgle RJFPBECTFIUTHB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMIL NC1C2SCC=C(N2C1=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Anca
Mængde 25 g
Formel vægt 200.21