Få mere at vide
7-aminothieno[2,3-b]pyrazin-6-carboxylsyre,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641654
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10641654 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10387354 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07475DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56881-31-3
Molekylær formel C7H5N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 195.196
MDL nummer MFCD08271964
InChI nøgle UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-aminothiopheno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-amino, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid mb41-1
PubChem CID 12225712
IUPAC navn 7-aminothieno[2,3-b]pyrazin-6-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C2C(=N1)C(=C(S2)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 195.2
Procent renhed 90%