Få mere at vide
7-aminoquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15516006 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15516006 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15516006 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460050010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 580-19-8 | C9H8N2 | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminoquinoline
CAS 580-19-8
Smeltepunkt 80,0 °C til 86,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H8N2
Mængde 1 g
Synonym 7-aminoquinoline, 7-quinolinamine, 7-quinolylamine, quinoline, 7-amino, 7-amino-quinoline, ccris 1682, 7-quinolinamine 9ci, 7-aminequinolin, 7-aminequinoline, 7-quinolinamine acetate
InChI nøgle RZAUIOKDXQWSQE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C(C=C2)N)N=C1
IUPAC navn quinolin-7-amin
Molekylvægt (g/mol) 144.17
PubChem CID 11377
Formel vægt 144.17
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Aminoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.