Få mere at vide
7-Aminonitrazepam, Mikromol™
Beskrivelse
7-Aminonitrazepam
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Aminonitrazepam |
| CAS | 2-3-4928 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Aminonitrazepam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H13 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7-Aminonitrazepam |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19) |
| SMIL | Nc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC navn | 7-amino-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Vis mere |