Få mere at vide
7-Aminonitrazepam, Mikromol™
Artikelnummer. 17962126
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962126 100 mg
17902456 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962126 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0078.07
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Aminonitrazepam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminonitrazepam
CAS 2-3-4928
Analyt- eller komponentnavne 7-Aminonitrazepam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7-Aminonitrazepam
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)
SMIL Nc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
IUPAC navn 7-amino-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 251.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 251.1059 g/mol