Få mere at vide
7-Aminoindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Aminoindole |
| CAS | 5192-04-1 |
| Molekylær formel | C8H8N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (1H-Indol-7-yl)amine, 7-Amino-1H-indole, 7-Aminoindole, 7-Indolylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H,9H2 |
| SMIL | C1=CC2=C(C(=C1)N)NC=C2 |
| IUPAC navn | 1H-indol-7-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0687 |