Få mere at vide
7-Aminoindole, 97%
Artikelnummer. 15479069
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479069 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15479069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17794.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5192-04-1 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminoindole
CAS 5192-04-1
Smeltepunkt 90°C to 91°C
Molekylær formel C8H8N2
MDL nummer MFCD02093960
Mængde 1 g
Beilstein 471787
Følsomhed Air sensitive
Synonym 7-aminoindole, 7-amino-1 h-indole, 1 h-indol-7-ylamine, 7-indolamine, indole-7-ylamine
InChI nøgle WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C2NC=CC2=CC=C1
IUPAC navn 1H-indol-7-amin
Molekylvægt (g/mol) 132.17
PubChem CID 111634
ChEBI CHEBI:33068
Formel vægt 132.17
Procent renhed 97%