Få mere at vide
7-Aminoindole, 97%
Artikelnummer. 11364765
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364765 100 mg 100mg
11354765 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17794.MC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5192-04-1 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5192-04-1
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD02093960
InChI nøgle WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-aminoindole, 7-amino-1h-indole, 1h-indol-7-ylamine, 7-indolamine, indole-7-ylamine, 7-indolylamine, 7-aminoindol, acmc-1ay6v, indol-7-yl amine, 7-aminoindole hplc
PubChem CID 111634
ChEBI CHEBI:33068
IUPAC navn 1H-indol-7-amin
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminoindole
Smeltepunkt 90°C to 91°C
Mængde 100 mg
Beilstein 471787
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 132.17
Procent renhed 97%