Få mere at vide
7-aminoindol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13595030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13595030 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 13595030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449000010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminoindole
CAS 5192-04-1
Smeltepunkt 96°C to 100°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8N2
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-6-hydrazinopyridine, 2-chloro-6-hydrazinylpyridine, 6-chloro-2-pyridyl hydrazine, 6-chloro-2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, 6-chloro-, hydrazone, pubchem12983, acmc-1awi0, 2-hydrazino-6-chloropyridine, 6-chloro-2-hydrazinopyridine, 6-chloro-2-hydrazonopyridine
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C2NC=CC2=CC=C1
IUPAC navn 1H-indol-7-amin
Molekylvægt (g/mol) 132.16
PubChem CID 320004
Formel vægt 132.16
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Aminoindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.