missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30328607
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328607 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60991050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride
CAS 62643-56-5
Molekylær formel C7H16ClNO2
Mængde 50 g
Synonym 7-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, NSC 59008 Hydrochloride, zeta-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, ω-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, ω-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h1-6,8H2,(H,9,10);1H
SMIL Cl.NCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 7-aminoheptanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 181.66
Formel vægt 181.087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.