Få mere at vide
7-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 62643-56-5 |
| Molekylær formel | C7H16ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 7-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, NSC 59008 Hydrochloride, zeta-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, ω-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, ω-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h1-6,8H2,(H,9,10);1H |
| SMIL | Cl.NCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 7-aminoheptanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.66 |
| Formel vægt | 181.087 |