missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 29840-65-1 |
| Molekylær formel | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 7-Aminoheptanoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10;/h2-8,10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)CCCCCCN |
| IUPAC navn | ethyl 7-aminoheptanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.71 |
| Formel vægt | 209.1183 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?