Få mere at vide
7-aminoheptansyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Aminoheptanoic acid |
| Smeltepunkt | 194 °C til 196 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 906887 |
| Formel vægt | 145.19 |
| Procent renhed | 98% |