Få mere at vide
7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 214.0412 |
| Procent renhed | >95% |