Få mere at vide
7-aminocefalosporansyre, TRC
Artikelnummer. 30136378
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136378 50 g
17952785 1 g
17920435 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60341550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 957-68-6
Molekylær formel C10 H12 N2 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 272.28
Synonym (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefoperazone Sodium Imp. E (EP), Cefazolin Sodium Imp. H (EP), 7-ACA
IUPAC navn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O5S/c1-4(13)17-2-5-3-18-9-6(11)8(14)12(9)7(5)10(15)16/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1
Formel vægt 272.0467