Få mere at vide
7-Aminocephalosporanic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498756
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16498756 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16498756 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1434
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress 7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminocephalosporanic acid
Fysisk form Solid
CAS 957-68-6
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12N2O5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 7-ACA
Opløselighedsinformation H2O : 1.1 mg/mL (4.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH) ∣Ethanol : 1.1 mg/mL (4.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C(C(N12)=C(COC(C)=O)CS[C@]2([H])[C@H](N)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 272.28
Formel vægt 272.28
Procent renhed 98.0%