Få mere at vide
7-Aminocephalosporanic acid, 98% (dry wt.), may cont. up to 2% water, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438803
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438803 25 g 25g
11418803 1 g 1g
11428803 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438803 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10530.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 957-68-6
Molekylær formel C10H12N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 272.275
MDL nummer MFCD00005177
InChI nøgle HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Synonym 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
IUPAC navn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre
SMIL CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminocephalosporanic acid
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 25 g
Beilstein 622638
Merck Index 14,434
Formel vægt 272.28
Procent renhed 98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 2% water