Få mere at vide
7-Aminocephalosporanic acid, 98% (dry wt.), may cont. up to 2% water, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11428803
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428803 5 g 5g
11418803 1 g 1g
11438803 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428803 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10530.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 957-68-6
Molekylær formel C10H12N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 272.275
MDL nummer MFCD00005177
InChI nøgle HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Synonym 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
IUPAC navn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMIL CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminocephalosporanic acid
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 5 g
Beilstein 622638
Merck Index 14,434
Formel vægt 272.28
Procent renhed 98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 2% water