Få mere at vide
7-Aminobenzo[a]pyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Aminobenzo[a]pyrene |
| CAS | 72297-05-3 |
| Molekylær formel | C20 H13 N |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-7-amine, 7-Aminobenzo[a]pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N/c21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1-11H,21H2 |
| SMIL | Nc1cccc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45 |
| IUPAC navn | benzo[a]pyren-7-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vægt | 267.1048 |