Få mere at vide
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D
Artikelnummer. 16422439
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16422439 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16422439 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD1020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D (7-AAD) a fluorescent DNA stain, is a potent RNA polymerase inhibitor. 7-Aminoactinomycin D selectively binds to GC regions of the DNA. 7-Aminoactinomycin D also has antibacterial effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (78.71 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Produkttype Dye Reagents
Molekylvægt (g/mol) 1270.43 g/mol
CAS 7240-37-1
Synonym 7-AAD