Få mere at vide
7-Amino-deacetylcephalosporanic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Amino-deacetylcephalosporanic Acid |
| CAS | 15690-38-7 |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O4 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-3-(hydroxymethyl)-8-oxo- (7CI,8CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, (6R-trans)-, (6R,7R)-7-Amino-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, (6R,7R)-7-Amino-3-hydroxymethylceph-3-em-4-carboxylic acid, 3-Hydroxymethyl-7-aminoceph-3-em-4-carboxylic acid, 7-Amino-3-hydroxymethyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-Amino-deacetylcephalosporanic acid, 7β-Amino-3-(hydroxymethyl)-3-cephem-4-carboxylic acid, Deacetyl-7-aminocephalosporanic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4S/c9-4-6(12)10-5(8(13)14)3(1-11)2-15-7(4)10/h4,7,11H,1-2,9H2,(H,13,14)/t4-,7-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CO |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-amino-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.24 |
| Formel vægt | 230.0361 |