Få mere at vide
7-amino-a-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30313113
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30313113 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30313113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA630095250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Amino-alpha-tetralone
CAS 22009-40-1
Molekylær formel C10H11NO
Mængde 250 mg
Synonym 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 2-Amino-8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 7-Amino-1-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Amino-α-tetralone, NSC 301173
InChI formel InChI=1S/C10H11NO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3,11H2
SMIL O=NN1[C@@H](CCC1)c2cnccc2
IUPAC navn 7-amino-3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 161.2