missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Amino-5-chloro-2(3H)-benzoxazolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Amino-5-chloro-2(3H)-benzoxazolone |
| CAS | 889884-60-0 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O2/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)10-7(11)12-6/h1-2H,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1cc(Cl)cc2NC(=O)Oc12 |
| IUPAC navn | 7-amino-5-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.58 |
| Formel vægt | 184.004 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?