Få mere at vide
7-Amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (7-Aminodemethylflunitrazepam), Mikromol™
Artikelnummer. 17992056
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17992056 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17992056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0069.080025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (7-Aminodemethylflunitrazepam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Aminodesmethylflunitrazepam
CAS 894-76-8
Analyt- eller komponentnavne 7-Aminodesmethylflunitrazepam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 F N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flunitrazepam Imp. A (EP), 7-Amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Amino-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Aminodemethylflunitrazepam, 7-Amino-N-demethylflunitrazepam, 7-Aminodesmethylflunitrazepam, 7-Aminonorflunitrazepam, Ro 5-4650, Flunitrazepam Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12FN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
SMIL Nc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3F)c2c1
IUPAC navn 7-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 269.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 269.0964 g/mol