Få mere at vide
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 97%
Beskrivelse
7-Amino-4-(trifluormethyl)cumarin anvendes til syntese af substrater til den fluorometriske analyse af proteolytiske enzymer i biologiske væsker. Det er velegnet som laserfarve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
7-Amino-4-(trifluormethyl)coumarin anvendes til syntese af substrater til fluorometrisk assay af proteolytiske enzymer i biologiske væsker. Det er velegnet som laserfarve.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid (25 mg/ml), dimethylformamid (25 mg/ml) og methanol (25 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| Smeltepunkt | 222 °C til 223 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4456797 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid (25 mg/ml), dimethylformamid (25 mg/ml) og methanol (25 mg/ml). Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 229.16 |
| Procent renhed | 99% |