Få mere at vide
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 97%
Artikelnummer. 11408337
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408337 0.25 g 0.25g
11498327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18400.01
 Begrænset vare
På lager
CAS: 53518-15-3 | C10H6F3NO2 | 229,158 g/mol
7-Amino-4-(trifluormethyl)cumarin anvendes til syntese af substrater til den fluorometriske analyse af proteolytiske enzymer i biologiske væsker. Det er velegnet som laserfarve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Amino-4-(trifluormethyl)coumarin anvendes til syntese af substrater til fluorometrisk assay af proteolytiske enzymer i biologiske væsker. Det er velegnet som laserfarve.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid (25 mg/ml), dimethylformamid (25 mg/ml) og methanol (25 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53518-15-3
Molekylær formel C10H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 229.158
MDL nummer MFCD00006858
InChI nøgle JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin 151, 7-amino-4-trifluoromethyl coumarin, 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl, 7-amino-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl-2-benzopyrone, 7-amino-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, pubchem8665, maybridge1_007017
PubChem CID 100641
ChEBI CHEBI:51772
IUPAC navn 7-amino-4-(trifluormethyl)chromen-2-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Smeltepunkt 222°C to 223°C
Mængde 0.25 g
Beilstein 4456797
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide (25mg/ml),dimethyl formamide (25mg/ml),and methanol (25mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 229.16
Procent renhed 99%