Få mere at vide
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Artikelnummer. 16418926
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418926 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418926 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0981
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin (Coumarin 151) is a fluorescent marker for the sensitive detection of proteinases. The excitation and emission wavelengths are 400 and 490 nm, respectively.
Tekniske data
CAS 53518-15-3
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (436.38 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Coumarin 151∣ AFC
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Mængde 100 mg
Molekylvægt (g/mol) 229.16 g/mol
Produkttype Dye Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 98.92%