Få mere at vide
Invitrogen™ 7-Amino-4-Methylcoumarin, referencestandard
Beskrivelse
7-amino-4-methylcoumarin (AMC) kan bruges som en fluorescensreferencestandard for AMC-baserede enzymsubstrater, herunder AMC-baserede caspasesubstrater. Fluorescensspektrene i AMC er ikke underlagt variation på grund af pH-afhængig protonering/deprotonation, når de analyseres nær eller over fysiologisk pH.
For at lave en koncentreret fondopløsning på op til 10 mg/ml, opløs i enten acetone, højkvalitets anhydr DMSO eller DMF. Opbevar det frossent, tørret og beskyttet mod lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Produkttype | 7-amino-4-methylcoumarin |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.2 |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etiket eller farvestof | Methylcoumarin |
| Etikettype | Kumarin farvestoffer |
| Emission | 430 nm |
| Excitation | 351 nm |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.