Få mere at vide
7-amino-4-methylcoumarin, 98%
Artikelnummer. 11384629
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384629 250 mg 250mg
11477257 1 g 1g
11487257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15017.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26093-31-2 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Anvendes som matrix til analyse af monosulfaterede disaccharider og som co-matrix med 6-aza-2-thiothymidin til sulfaterede neutrale og saliverede tri- og tetrasaccharider. Reagens til fremstilling af nye fluorogene AMC-baserede substrater for cystinaminopeptidase (og andre hydrolaser). Bruges også som referenceforbindelse i enzymanalysen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes som matrix til analyse af monosulfaterede disaccharider og som co-matrix med 6-aza-2-thiothymidin til sulfaterede neutrale og saliverede tri- og tetrasaccharider. Reagens til fremstilling af nye fluorogene AMC-baserede substrater for cystinaminopeptidase (og andre hydrolaser). Bruges også som referenceforbindelse i enzymanalysen.
Opløselighed Opløselig i acetone (10 mg/
ml), dimethylsulfoxid (10 mg/ml) og dimethylformamid.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26093-31-2
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00006868
InChI nøgle GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
IUPAC navn 7-amino-4-methylchromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Amino-4-methylcoumarin
Smeltepunkt 225 °C til 228 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 142231
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone (10 mg/ml), dimethylsulfoxid (10 mg/ml) og dimethylformamid.
Formel vægt 175.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Amino-4-methylcoumarin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Amino-4-methylcoumarin