Få mere at vide
7-Amino-4-methylcoumarin, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30944258
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30944258 500 g 500g
30931138 25 g 25g
30929114 100 g 100g
30939621 1 g 1g
30932001 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30944258 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12875500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Amino-4-methylcoumarin
CAS 26093-31-2
Molekylær formel C10H9NO2
MDL nummer MFCD00006868
Mængde 500 g
SMIL O=C1OC2=C(C=CC(N)=C2)C(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Procent renhed 98%