missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Amino-3 chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxybenzyl Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30324981
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324981 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA603445500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Amino-3 chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxyb
CAS 113479-65-5
Molekylær formel C16 H17 Cl N2 O4 S . Cl H
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN2O4S.ClH/c1-22-11-4-2-9(3-5-11)7-23-16(21)13-10(6-17)8-24-15-12(18)14(20)19(13)15;/h2-5,12,15H,6-8,18H2,1H3;1H/t12-,15-;/m1./s1
SMIL Cl.COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](N)C(=O)N23)cc1
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)methyl (6R,7R)-7-amino-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 405.3
Formel vægt 404.0364
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.