Få mere at vide
7-Amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O3S3/c1-4-13-14-11(21-4)20-3-5-2-19-9-6(12)8(16)15(9)7(5)10(17)18/h6,9H,2-3,12H2,1H3,(H,17,18)/t6-,9-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 344.0072 |